Merck
236098
Sigma-Aldrich
Aluminum fluoride trihydrate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
AlF3·3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
138.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
97%
Formulario:
powder
Ensayo
97%
Formulario
powder
densidad
2.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH.3H2O/h;3*1H;3*1H2/q+3;;;;;;/p-3
Clave InChI
BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Buchel KH, et al.
Industrial Inorganic Chemistry, 1-1 (2008)
The Thermal Decomposition of Ammonium Hexafluoroferrate (III) and Ammonium Hexafluoroaluminate. A New Crystalline Form of Aluminum Fluoride.
Shinn DB, et al.
Inorganic Chemistry, 5(11), 1927-1933 (1966)
Growth and dissolution kinetics of aluminium fluoride trihydrate crystals.
Nielsen AE and Altintas ND.
Journal of Crystal Growth, 69(2), 213-230 (1984)
Crystallographic Evidence for the Trihydrate of Aluminum Fluoride.
Freeman RD.
The Journal of Physical Chemistry, 61(2), 256-256 (1957)