Merck
341258
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 85,90
US$ 85,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 85,90
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H6(=O)2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 85,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
bp
130 °C/7 mmHg (lit.)
mp
103-105 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC1(C)CCC(=O)CC1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-8(2)4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Standard molar enthalpy of formation of 4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione in the gaseous state at 298.15K has been determined.[1]
Aplicación
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione was employed in the synthesis of series of 4-aryl-6,6-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8- octahydroquinazoline-2,5-diones via Biginelli reaction.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thermochemical and theoretical studies on cyclohexanediones.
Pilcher G, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(1), 243-247 (1993)
S Saraç et al.
Die Pharmazie, 56(4), 298-302 (2001-05-08)
In this study, a series of 4-aryl-6,6-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8- octahydroquinazoline-2,5-diones were synthesized by condensing urea with 4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione and appropriate aromatic aldehydes according to the Biginelli reaction. The structures of the compounds were characterized by spectroscopic methods. The racemic compounds were resolved into