248940
(S)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
97%
Sinónimos:
(S)-(+)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl hydrogen phosphate, (S)-4-Hydroxydinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +595°, c = 1.35 in methanol
SMILES string
OP1(=O)Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C20H13O4P/c21-25(22)23-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)24-25/h1-12H,(H,21,22)
InChI key
JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.