Documentos clave
Z546437
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 10-20 μm
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 73,00
US$ 73,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 73,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 73,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disco diám.
10 mm
embudo capacidad
2 mL
vástago diám.
6 mm
tamaño de poro
10-20 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)