Documentos clave
SYNF604060M
Synthware Buchner funnel
60 mL, porosity: medium
Sinónimos:
Synthware F604060M, filtering funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 120,00
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 120,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F604060M
capacidad
60 mL
60 mL
Descripción general
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)