Z546461
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 10-20 μm
Sinónimos:
buchner funnel, filter funnel, filter funnels
About This Item
Productos recomendados
Materiales
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disco diám.
20 mm
embudo capacidad
15 mL
vástago diám.
10 mm
tamaño de poro
10-20 μm porosity
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)