Y0001515
Rivastigmine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-[(1R)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethyl(methyl)carbamate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
rivastigmine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N([C@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C
InChI
1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m1/s1
Clave InChI
XSVMFMHYUFZWBK-LLVKDONJSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)