B0200050
Baclofen impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one, 4-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
baclofen
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C2CNC(=O)C2
InChI
1S/C10H10ClNO/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,13)
Clave InChI
OVRPDYOZYMCTAK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)