Y0001184
Trolamine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
familia API
trolamine
temp. de autoignición
1436 °F
lim. expl.
17 %
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
densidad
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Clave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)