Merck
398136
Sigma-Aldrich
Ethanolamine
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 64,20
500 ML
US$ 93,40
2.5 L
US$ 270,00
US$ 64,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 64,20
500 ML
US$ 93,40
2.5 L
US$ 270,00
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
61.08
Beilstein:
505944
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 64,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1436 °F
lim. expl.
17 %
impurezas
≤0.30% water
color
APHA: ≤15
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
solubilidad
water: miscible 1000 g/L at 20 °C
densidad
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Clave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethanolamine (Etn) is an amino alcohol. It contains both alcohol and amine functional group. Conformational studies of Etn have been reported.[1] The decomposition of ethanolamine in aqueous medium by ozonization has been studied.[2]
Aplicación
Ethanolamine may be used as the following:
  • Plasticizer in the synthesis of ethanolamine plasticized thermoplastic starch (ETPS).[3]
  • Hydroxyl radical scavenger.[4]
  • Blocking agent during genosensor development.[5]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Ethanolamine as a novel plasticiser for thermoplastic starch.
Huang M, et al.
Polymer Degradation and Stability, 90(3), 501-507 (2005)
Ozonization of ethanolamine in aqueous medium.
Parisheva Z and Demirev A.
Water Research, 34(4), 1340-1344 (2000)
Alcohols and ethanolamines as hydroxyl radical scavengers.
Billany MR, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 137(2), 143-147 (1996)
An iridium oxide nanoparticle and polythionine thin film based platform for sensitive Leishmania DNA detection.
Mayorga-Martinez CC, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 3(26), 5166-5171 (2015)
Ethanolamine: conformational diversity.
Novakovskaya YV and Rodnikova MN.
Structural Chemistry, 26(1), 177-187 (2015)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the Molarity of Product 398136, Ethanolamine?
    1 answer
    1. The Molarity of Product 398136, Ethanolamine, is 16.6 M.