Y0001183
Diethanolamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Diethanolamine, 2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
3.6 (vs air)
presión de vapor
<0.98 atm ( 100 °C)
familia API
trolamine
temp. de autoignición
689 °F
lim. expl.
10.6 %
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
densidad
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Clave InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Liver,Blood
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)