T2545000
Trietanolamina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2,2′, 2′′-Nitrilotrietanol, Tris(2-hidroxietil)amina
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
5.14 (vs air)
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
familia API
trolamine
temp. de autoignición
600 °F
lim. expl.
8.5 %
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
intervalo de pH útil
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
densidad
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Clave InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
179 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)