Y0000602
Methotrexate for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Methotrexate, (+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methylfolic acid, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutamic acid, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methotrexate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
Clave InChI
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Información sobre el gen
human ... DHFR(1719)
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver,Bone marrow
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)