Documentos clave
1414058
USP
Methotrexate Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}benzoic acid hemihydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 2.050,00
US$ 2.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 2.050,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H15N7O2 · 0.5HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
343.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 2.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methotrexate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.N(Cc5nc6c(nc(nc6N)N)nc5)(C)c4ccc(cc4)C(=O)O.N(Cc2nc3c(nc(nc3N)N)nc2)(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/2C15H15N7O2.ClH/c2*1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13;/h2*2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21);1H
Clave InChI
WWFYKUISNIJHNQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)