Merck
W328712
Sigma-Aldrich
Glicina
99%, natural (US), FCC, FG
Sinónimos:
Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
75.07
FEMA Number:
3287
Beilstein/REAXYS Number:
635782
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Flavis number:
17.034
biological source
corn
Quality Level
grade
FG
Halal
Kosher
natural (US)
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
assay
99%
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
sweet
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)