RDD037
Fosfato de potasio monobasic
suitable for cell culture, Redi-Dri™, ≥99.0%, free-flowing, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sinónimos:
Dihidrógeno fosfato de potasio, Fosfato de monopatosio, prim.-Fosfato de potasio
Productos recomendados
Línea del producto
Redi-Dri™
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
calidad
free-flowing
técnicas
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
densidad
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Potassium phosphate monobasic is qualified for use in cell culture
- Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing making it easier to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture and quality
Otras notas
Información legal
producto comparable
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.