Merck
RDD020
Sigma-Aldrich
Fosfato de potasio monobasic
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Sinónimos:
Dihidrógeno fosfato de potasio, Fosfato de monopatosio, prim.-Fosfato de potasio
Seleccione un Tamaño
1 KG
US$ 217,00
US$ 217,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
US$ 217,00
About This Item
Fórmula lineal:
KH2PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
136.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 217,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Redi-Dri
Ensayo
≥99.0% (titration)
Formulario
crystalline
calidad
free-flowing
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
solubilidad
water: 100 mg/mL, clear, colorless
densidad
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.