RDD038
Fosfato de sodio dibasic
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%, free-flowing, Redi-Dri™
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio, Hidrogenofosfato de sodio
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Redi-Dri™
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder or crystals
calidad
free-flowing
técnicas
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubilidad
water: soluble 100 mg/mL
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Características y beneficios
- Qualified for use in cell culture; suitable for insect cell culture
- Redi-Dri™ packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Otras notas
Información legal
producto comparable
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.