PHR3676
Piperazine Dihydrochloride (Piperazine Dihydrochloride Hydrate)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Piperazine dihydrochloride, Piperazine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1541907
envase
pkg of 400MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].N1CCNCC1.[H+].[H+]
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H
Clave InChI
CVVIJWRCGSYCMB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)