No. Product 291099 does not meet ASTM D974 or ASTM3242. Product 291099 has an M Clarity quality level of 100 - which is the lowest of the 6 quality levels available. The product meets the specifications found on the Specification sheet that is available from the website. The methods have been developed by our company and are not traceable to either ASTM D974 or ASTM3242.
291099
α-Naphtholbenzein
indicator grade
Sinónimos:
4,4′-(α-Hydroxybenzylidene)di-1-naphthol, p-naphtholbenzein
Seleccione un Tamaño
US$ 158,00
Disponible para envío el16 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 158,00
Disponible para envío el16 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
indicator grade
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
color
faintly Faint Brown to Very Dark Brown to Very Dark Red and Black
pH
0.0, green
0.8, yellow
10.0, blue-green
8.2, yellow
mp
230-235 °C (lit.)
ε (coeficiente de extinción)
≥50000 at 207-213 nm in methanol at 0.01 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
Clave InChI
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
貴社で販売のSigma-Aldrichのp-ナフトールベンゼインが酸価試験法(ASTM D974, ASTM D3242)のANNEXに記載の仕様を満たしている事を確認させて下さい。 ①外観, ②塩化物, ③溶解性, ④最小吸光度, ⑤pHレンジ
1 answer-