P7003
Piperazine hexahydrate
analytical standard
Seleccione un Tamaño
US$ 142,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 142,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (TLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
145-156 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
Clave InChI
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)