PHR3504
Iodomethane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Iodomethane, Methyl iodide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.89 (vs air)
presión de vapor
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 mL
índice de refracción
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
densidad
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clave InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
32.1 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)