PHR2507
Metoclopramide Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid, 4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
metoclopramide
Formulario
solid
envase
pkg of 100 mg
mp
206 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)