M1824995
Metoclopramide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
metoclopramide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(NC(=O)C(O)C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C10H13NO4S/c1-7-3-5-9(6-4-7)16(14,15)11-10(13)8(2)12/h3-6,8,12H,1-2H3,(H,11,13)
Clave InChI
UGYBMUFRMSFALF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)