Merck
340871
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
95%
Sinónimos:
4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 52,50
25 G
US$ 167,00
US$ 52,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 52,50
25 G
US$ 167,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H2(Cl)(OCH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
201.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 52,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
206 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)