Documentos clave
1123146
USP
Chlorpheniramine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate salt
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 2.820,00
US$ 2.820,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 2.820,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17ClN2 · C4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
376.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 2.820,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chlorpheniramine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C(CCNC)c2ncccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clave InChI
MGNXGZAZRYTQMW-BTJKTKAUSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)