Merck
NISTRM8574
L-Glutamic acid
NIST® RM 8574, USGS41
Sinónimos:
Heavy carbon and nitrogen isotopes in L-glutamic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
147.13
Beilstein:
1723801
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
El producto NISTRM8574 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
205 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
An excitatory amino acid neurotransmitter that is an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA).
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Carbon (13C), Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)