Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
200 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 683,00 |
Acerca de este artículo
US$ 683,00
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glutamic acid
form
crystalline
manufacturer/tradename
USP
technique(s)
HPLC: suitable
mp
205 °C (dec.) (lit.)
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) | description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description NIST® RM 8574, USGS41 |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename NIST® |
| form crystalline | form powder | form powder | form crystals |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) cell analysis | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp 205 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutamic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?