NIST978A
Nitrato de plata
NIST® SRM® 978a
Sinónimos:
Sal de plata (I) del ácido nítrico
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.8 (vs air)
pureza isotópica
107Ag
108Ag
Formulario
solid
envase
pkg of 0.25 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
212 °C (dec.) (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 978A_cert
SRM 978A_SDS
Otras notas
Ag-107 and Ag-109
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)