Documentos clave
1.01512
Supelco
Nitrato de plata
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Sal de plata (I) del ácido nítrico
About This Item
Fórmula lineal:
AgNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
169.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-853-9
NACRES:
NA.21
assay:
99.8-100.5% (silver nitrate titration)
grade:
ACS reagent
form:
crystals
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor density
5.8 (vs air)
product line
EMSURE®
assay
99.8-100.5% (silver nitrate titration)
form
crystals
solid
impurities
≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (as sulfate)
≤0.3% Substances not precipitated by hydrochloric acid
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
444 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
density
4.35 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2350 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mn: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Tl: ≤0.001%
Zn: ≤0.0001%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Transición sol-gel sensible al ion fluoruro en un sistema de L-cisteína/AgNO3: peculiaridades de autoensamblaje y actividad antineoplásica: en esta investigación se presenta un uso novedoso del nitrato de plata en un sistema sol-gel sensible a los iones fluoruro. Los resultados contribuyen al desarrollo de materiales sensibles con posibles aplicaciones en sistemas de administración de fármacos e ingeniería de tejidos, demostrando la versatilidad del nitrato de plata en la ciencia avanzada de los materiales (Vishnevetskii et al., 2024).
Analysis Note
Valoración (argentométrica): 99,8 - 100,5 %
Identidad: pasa la prueba
Acidez o alcalinidad: pasa la prueba
Ácido libre: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Cloruros(Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,002 %
Cd (Cadmio): ≤ 0,0001 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0002 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,0005 %
Ni (Níquel): ≤ 0,0005 %
Pb (plomo): ≤ 0,001 %
Tl (Talio): ≤ 0,001 %
Zn (Cinc): ≤ 0,0001 %
Cobre y sustancias precipitadas por NH₃ (Al, Bi, Cu, Pb): pasa la prueba
Sustancias no precipitadas por ácido clorhídrico (como sulfato): ≤ 0,01 %
Substancias no precipitadas por ácido clorhídrico: ≤ 0,3 %
Se ajusta a ACS ACS, ISO, React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.