NIST980
Magnesio
NIST® SRM® 980, isotopic standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
pureza isotópica
24Mg
26Mg
25Mg
temp. de autoignición
950 °F
envase
pkg of 0.25 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Magnesium-24 (24Mg), Magnesium-25 (25Mg), Magnesium-26 (26Mg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)