Merck
NIST994
Isotopic standard for gallium
NIST® SRM® 994
Sinónimos:
Gallium
About This Item
Fórmula lineal:
Ga
Número de CAS:
Peso molecular:
69.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
pureza isotópica
 69Ga
 71Ga
Formulario
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
envase
pkg of 0.25 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
resistividad
25.795 μΩ-cm, 30°C
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
bp
2403 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
densidad
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Ga]
InChI
1S/Ga
Clave InChI
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is intneded for use as an isotopic standard. SRM 994 consists of 0.25 g of a commercial, high purity gallium metal. For more informatioon, please refer to the COA and SDS.
SRM 994_cert
SRM 994_SDS
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Gallium-69, Gallium-71
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)