Merck
M2128
Sigma-Aldrich
Azul de tiazolil Bromuro de tetrazolio
98%, powder
Sinónimos:
Bromuro de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolio, Bromuro de metiltiazolildifenil-tetrazolio, MTT
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16BrN5S
Número de CAS:
Peso molecular:
414.32
Beilstein/REAXYS Number:
4081397
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
Azul de tiazolil Bromuro de tetrazolio, 98%
assay
98%
form
powder
color
dark yellow
mp
195 °C (dec.) (lit.)
solubility
2-methoxyethanol: soluble 20 mg/mL
ethanol: soluble 20 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Application
El azul de tiazolil Azul tetrazolio (MTT) puede utilizarse para medir la proliferación celular. El MTT produce una disolución amarillenta que vira a formazano de MTT azul violeta insoluble en agua por acción de las deshidrogenasas mitocondriales de las células vivas. Los cristales azules se solubilizan con isopropanol acidificado y la intensidad se mide colorimétricamente a 570 nm. El MTT se ha utilizado como un reactivo histoquímico o citoquímico y para la detección del NAD. Los sistemas enzimáticos ligados a ADP de los tejidos no pueden detectarse con MTT, debido a la unión del catión por la trampa de cianuro utilizada. El MTT se reduce rápidamente al formazano, que forma complejos con el níquel, el cobre y el cobalto; los quelatos de cobalto se han utilizado en los sistemas oxidativos.
El azul de tiazolil bromuro de tetrazolio se ha utilizado para los siguientes análisis:
  • Ensayos de proliferación .
  • TNF (factor de necrosis tumoral) bioanálisis.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Xuguang Zhu et al.
Endocrine-related cancer (2019-07-05)
Anaplastic thyroid cancer (ATC) is an aggressive malignancy with limited treatment options. We explored novel treatment modalities by targeting epigenetic modifications using inhibitors of BET (e.g. BRD4) activity. We evaluated the efficacy in the treatment of ATC of a novel
Effect of pulse-burst electromagnetic field stimulation on osteoblast cell activities.
Chang WH, et al.
Bioelectromagnetics, 25(6), 457-465 (2004)
Vascular endothelial growth factor receptor-1 mediates migration of human colorectal carcinoma cells by activation of Src family kinases.
Lesslie DP, et al.
British Journal of Cancer, 94(11), 1710-1717 (2006)
Elzaan Booysen et al.
Probiotics and antimicrobial proteins, 11(3), 1009-1014 (2018-10-03)
Traditionally, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is treated with vancomycin, administrated intravenously or applied directly onto infected tissue. The effect of direct (as opposed to systemic) vancomycin treatment on bone formation and remodelling is largely unknown. The minimal inhibitory concentration (MIC)
Pyrrolidine dithiocarbamate inhibits NF-kappa B mobilization and TNF production in human monocytes.
Ziegler-Heitbrock HW, et al.
Journal of Immunology, 151(12), 6986-6993 (1993)
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH