Documentos clave
IRMM653
Zinc67Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 1.200,00
US$ 1.200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 1.200,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 67Zn
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
single component solution
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM653
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)