Merck
IRMM007
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
Seleccione un Tamaño
1 SET
US$ 14.740,00
US$ 14.740,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 SET
US$ 14.740,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 14.740,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 64Zn
fabricante / nombre comercial
JRC
concentración
0.5 M in nitric acid
Formato
single component solution
cambio de masa
depleted
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Envase
set of 6 ampoules a 5 mL
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM007
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)