Merck
IRMM652
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid, enriched
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 1.200,00
US$ 1.200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 1.200,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 64Zn
fabricante / nombre comercial
JRC
concentración
0.5 M in nitric acid
Formato
single component solution
cambio de masa
depleted
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM652
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)