Documentos clave
ERMAE637
Magnesium, 24Mg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
4 ML
US$ 1.380,00
US$ 1.380,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 ML
US$ 1.380,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.380,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
ERM®
pureza isotópica
 24Mg
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
neat
Nota de análisis
For more information please see:
ERMAE637
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)