Documentos clave
H0900000
Albúmina from human serum
for electrophoresis BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
HSA
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
pharmaceutical primary standard
mol peso
monomer calculated mol wt 66478 Da
fabricante / nombre comercial
EDQM
impurezas
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Human albumin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La seroalbúmina funciona como una proteína transportadora para esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas, y es vital en la regulación de las presiones osmóticas coloidales de la sangre. También se ha observado que la albúmina se une a sustancias exógenas, en particular medicamentos (ibuprofeno, warfarina) y que influye fuertemente en su farmacocinética. El estrés oxidativo que induce cambios en el estado rédox de la albúmina tiene efectos muy variados sobre su función fisiológica.
Las albúminas son proteínas monómeras solubles que se encuentran en los líquidos y los tejidos de los animales y en algunas semillas vegetales. La seroalbúmina funciona como proteína transportadora para esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas. Las seroalbúminas son también vitales en la regulación de las presiones osmóticas coloidales de la sangre.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Encontrará más información en seroalbúmina humana.
Sales restrictions may apply.
Cláusula de descargo de responsabilidad
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tilde Andersson et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 571578-571578 (2020-12-18)
Stapylococcus aureus is a common infectious agent in e.g. sepsis, associated with both high mortality rates and severe long-term effects. The cytolytic protein α-hemolysin has repeatedly been shown to enhance the virulence of S. aureus. Combined with an unhindered spread
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf