Saltar a
A3782
Albúmina from human serum
lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
HSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 110,00
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 315,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 544,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.180,00
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 3.270,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.1% Fatty acids
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.1% Fatty acids
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
La albúmina es la proteína producida en el hígado más abundante en el plasma sanguíneo.[1]
La albúmina es un transportador conocido de los ácidos grasos (FA). Por tanto, es importante controlar determinados ácidos grasos específicos para cultivo celular, ya que diferentes líneas celulares pueden diferir en su sensibilidad a determinados ácidos grasos. Por consiguiente, la seroalbúmina humana (HSA) carente de ácidos grasos es útil para estudios de cultivo celular en los que se debe controlar estrictamente el contenido de ácidos grasos específicos, de modo que los investigadores puedan utilizar esos ácidos grasos específicos concretos para sus líneas celulares. La albúmina sin ácidos grasos proporciona también el máximo de sitios de unión óptimos para utilizar los ácidos grasos específicos en el cultivo celular. El empleo de HSA sin ácidos grasos también elimina las preocupaciones sobre los ácidos grasos endógenos que podrían estar en una HSA no exenta de ácidos grasos.
La albúmina es la proteína plasmática más abundante en humanos. Se observa recambio de albúmina en lactantes con anemia ferropénica. La seroalbúmina es un indicador fiable de pronóstico de hepatopatía. El daño oxidativo de la albúmina se asocia con una hepatopatía avanzada.
La albúmina se utiliza mucho como agente bloqueante en inmunoanálisis y procedimientos de inmunodetección, y como proteína transportadora para la dilución de anticuerpos. Por consiguiente, es importante conocer el posible contenido endógeno de trazas de globulinas/IgG en la seroalbúmina humana (HSA), ya que dichas trazas de globulinas/IgG pueden actuar como antígenos para los anticuerpos secundarios en el trabajo de inmunodetección. Este producto se somete a pruebas de bajo contenido de globulina o estado esencialmente libre de globulina.
Application
Se utilizó la albúmina para probar su eficacia sobre la actividad bactericida in vitro del cefditoren contra Streptococcus pneumonia resistente a la penicilina. [2] Se ha utilizado clínicamente en enfermedades graves y a menudo con riesgo para la vida, como el choque y la pérdida de sangre debido a traumatismos, quemaduras y cirugía.[1] También se utilizó para probar el efecto de la glucación no enzimática sobre el desplegamiento de la seroalbúmina humana.[3]
La albúmina del suero humano se ha utilizado en la preparación de seroalbúmina humana glucosilada (gHSA) en una disolución de glucosa.[3] También se ha utilizado en el estudio para estimar el efecto de la nanotopografía superficial y la composición química sobre la compatibilidad sanguínea.
Biochem/physiol Actions
La seroalbúmina funciona como una proteína transportadora para esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas, y es vital en la regulación de las presiones osmóticas coloidales de la sangre. También se ha observado que la albúmina se une a sustancias exógenas, en particular medicamentos (ibuprofeno, warfarina) y que influye fuertemente en su farmacocinética. El estrés oxidativo que induce cambios en el estado rédox de la albúmina tiene efectos muy variados sobre su función fisiológica.
Las albúminas son proteínas monómeras solubles que se encuentran en los líquidos y los tejidos de los animales y en algunas semillas vegetales. La seroalbúmina funciona como proteína transportadora para esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas. Las seroalbúminas son también vitales en la regulación de las presiones osmóticas coloidales de la sangre.
Features and Benefits
  • Sin ácidos grasos / bajo contenido de ácidos grasos
  • Sin globulina / bajo contenido de globulina
Other Notes
Encontrará más información en seroalbúmina humana.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A6608A7736A7223
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
solution
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.1% Fatty acids
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albúmina from human serum
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is this human-derived albumin also glucose-free or can we expect to have any residual or endogenous glucose contamination in it?
    1 answer
    1. This product is not tested for glucose content.
      Helpful?
  2. What is the stock concentration for Albumin for human serum?
    1 answer
    1. A3782 Sigma-Aldrich Albumin from human serum is supplied in the form of lyophilized powder. It is soluble in H2O to 50 mg/mL.
      Helpful?
  3. How many chains are there in this protein? Is it in dimer form?
    1 answer
    1. The amino acid sequence and structure of human albumin have been determined. Human albumin is a protein with no carbohydrate content. It is a single polypeptide chain with one free sulfhydryl group on residue # 34 and 17 intrachain disulfide bonds.
      Kindly review the following citation that explains "conditions that favor partly destabilized monomers and dimers, such as low pH, high temperature, and the presence of chemical denaturants".
      Juárez J, Taboada P, Mosquera V. Existence of different structural intermediates on the fibrillation pathway of human serum albumin. Biophys J. 2009 Mar 18;96(6):2353-70. doi: 10.1016/j.bpj.2008.12.3901. PMID: 19289061; PMCID: PMC2907680.
      Helpful?
  4. Is it possible that the dried powder contains traces of salts? Specifically, was it lyophilized from PBS, saline, or a salt solution?
    1 answer
    1. The albumin from human serum (product number A3782) was in contact with deionized water before lyophilization, which was extensively processed to remove salts. While trace amounts of sodium caprylate may be present, this is not tested for. The claim that the product is salt-free is based solely on the manufacturing method described above.