SRP6516
Albumin from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Albumin protein, human Albumin, human Albumin protein, human plasma, human plasma Albumin proteinHSA, native Albumin, native Albumin protein
About This Item
Productos recomendados
1 of 4
Este artículo | MSST0011 | A7517 | A5378 |
---|---|---|---|
assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay 24-32 mg/vial (biuret) | assay ≥90% (agarose gel electrophoresis) |
form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information bovine ... ALB(280717) | Gene Information chicken ... OVAL(396058) |
packaging pkg of 1G | packaging - | packaging vial of 25 mg | packaging - |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)