Documentos clave
ERMAE701
Calcium 41Ca / 40Ca (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 SET
US$ 1.490,00
US$ 1.490,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 SET
US$ 1.490,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.490,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
pureza isotópica
 40Ca
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
neat
Nota de análisis
For more information please see:
ERMAE701
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)