Documentos clave
Z556491
Sigma-Aldrich
Aldrich® connecting tube/ distillation adapter
male joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 101,00
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 101,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
male joint: ST/NS24/40
Características
angle 75 °
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)