Documentos clave
CRM961
Supelco
PCB Congeners - Clay Soil
pkg of 50 g
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
CofA
certificate is enclosed in each package
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
RTC CRM961-050
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analito
Descripción
    2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl
    2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
    2,3,3′,4,4′-Pentachlorobiphenyl
    2,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl
    2,3′,4,4′,5′-Pentachlorobiphenyl
    2,4,4′-Trichlorobiphenyl
    3,3′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl
    Ver todo (10)
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)