SQC026
TPH in Soil
certified reference material
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC SQC-026
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
soil
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
TPH in Soil is a soil matrix certified reference material with real soil analogs. They are a complex mixture of the main components of natural soils. It is engineered to better mimic the natural conditions of soil maturation. The target analytes are added in multiple stages before the grinding process.
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)