Documentos clave
CRM308
Supelco
BTEX - Loamy Sand 1
certified reference material, pkg of 30 g
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 g
fabricante / nombre comercial
RTC CRM308-030
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
soil
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analito
Descripción
    Benzene
    Ethylbenzene
    Methyl tert-butyl ether solution
    Toluene
    o-Xylene
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)