Merck
A0701
Sigma-Aldrich
Agarosa, baja temperatura de gelificación
Type VII-A
Sinónimos:
2-hidroxietil agarosa
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105317
NACRES:
NA.21
type
Type VII-A
Quality Level
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤7% water
ash
≤0.4%
turbidity
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.12
mp
65 °C±1 °C
transition temp
gel point 26 °C ±2 °C (1.5% gel)
gel strength
≥250 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.4%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
General description
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactopyranose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds. Agarose is highly biocompatible due to its variable mechanical and diffusion properties.
Application
Excellent for in-gel enzymatic reactions and cloning assays and for recovery of heat-labile samples after electrophoresis
Agarose has been used:
  • to encapsulate Escherichia coli on a hydrogel in tissue culture
  • to entrap Aliivibrio fischeri on a disposable card involved in designing of toxicity biosensors
  • as a the dispersed phase of emulsion during preparation agar beads
Biochem/physiol Actions
Agarose can be used as a gelling agent, to separate nucleic acids electrophoretically because its gels have larger pore sizes than polyacrylamide gels at low concentrations. Unlike polyacrylamide, the consistency of the gels is more solid (but also less elastic) It is also employed to determine cross reaction in immunoelectrophoresis (IEP) and Ouchterlony (double diffusion) plates in which antibody-antigen precipitin lines are studied. Agarose is used to make gel plates or overlays for cells in tissue culture. In addition, it is also used to form a gel matrix (either beaded and/or crosslinked) which can be used in chromatographic separations.
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mahmoud Affi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(30), 8761-8770 (2016-04-05)
Water quality and water management are worldwide issues. The analysis of pollutants and in particular, heavy metals, is generally conducted by sensitive but expensive physicochemical methods. Other alternative methods of analysis, such as microbial biosensors, have been developed for their
Design of a toxicity biosensor based on Aliivibrio fischeri entrapped in a disposable card
Jouanneau, S, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 23(5), 4340-4345 (2016)
Spencer S Gang et al.
PLoS pathogens, 13(10), e1006675-e1006675 (2017-10-11)
Parasitic nematodes infect over 1 billion people worldwide and cause some of the most common neglected tropical diseases. Despite their prevalence, our understanding of the biology of parasitic nematodes has been limited by the lack of tools for genetic intervention.
Extracting cell stiffness from real-time deformability cytometry: theory and experiment
Mietke A, et al.
Biophysical Journal, 109(10), 2023-2036 (2015)
M Cecilia Cirio et al.
PloS one, 6(4), e18858-e18858 (2011-04-29)
In the vertebrate embryo, the kidney is derived from the intermediate mesoderm. The LIM-class homeobox transcription factor lhx1 is expressed early in the intermediate mesoderm and is one of the first genes to be expressed in the nephric mesenchyme. In