Saltar a
05066
Agarosa
High EEO
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32110690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤1%
loss
≤10% loss on drying
EEO
0.23-0.27
transition temp
gel point 34-37 °C (1.5% solution)
gel strength
≥1500 g/cm2
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.3%, sulfate (SO42-): ≤0.6%
cation traces
Ca: ≤0.05%, Cd: ≤0.001%, Co: ≤0.001%, Cr: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.001%, Mn: ≤0.001%, Na: ≤0.5%, Ni: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
Agarose is used for preparative and analytical separation of nucleic acids. It can be used for single cell gel electrophoresis assay. It can also be used for southern blotting. It can also be used for assessing transepithelial ionic fluxes from cultured neonatal rat semicircular canal epithelium.
Biochem/physiol Actions
Agarose is a polysaccharide used for resolving DNA and RNA fragments from 500 - 20,000 bp. It provides strong gel structure which assists in better handling and less breakage. It can also reexpress the differentiated collagen phenotype from dedifferentiated chondrocytes during agarose gel culture.
Packaging
Packaging
50, 500 g in poly bottle
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A5030A0169121853
description
High EEO
description
Ultra-low Gelling Temperature
description
Type I-A, low EEO
description
Type I, Molecular Biology
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
impurities
phosphatases, none detected, DNases, none detected, proteases, none detected, RNases, none detected
impurities
-
impurities
≤7% water
impurities
-
loss
≤10% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
cation traces
Zn: ≤0.001%, Ca: ≤0.05%, Cd: ≤0.001%, Mn: ≤0.001%, Cr: ≤0.001%, Na: ≤0.5%, Mg: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.05%, Cu: ≤0.001%, Ni: ≤0.001%, Co: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf