Merck
910236
Sigma-Aldrich
1,2-O-(1-Methylethylidene)-3-O-(phenylmethyl)-α-D-glucofuranose
≥97%
Sinónimos:
3-O-Benzyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22O6
Número de CAS:
Peso molecular:
310.34
Código UNSPSC:
12352005
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.519
InChI
1S/C16H22O6/c1-16(2)21-14-13(19-9-10-6-4-3-5-7-10)12(11(18)8-17)20-15(14)22-16/h3-7,11-15,17-18H,8-9H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14-,15?/m1/s1
Clave InChI
CIFFIYJOTIJKSX-HHHGZCDHSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)