Documentos clave
Z555363
Metal drum pump
fits 5gal. can, FM approved
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 395,00
US$ 395,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 395,00
About This Item
Código UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.79
US$ 395,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE piston
carbon steel pump
volumen
100 mL
Adaptador
(1 3/4 in.)
(2 1/4 in.)
(2 1/8 in.)
(2 7/8 in.)
Descripción general
High quality, FM approved pump with grounding wires and clamps. For dispensing solvents and non-corrosive liquids. Pump includes adapter Z562254 for mounting pump to the Sigma-Aldrich 18L-CS or 20 L Flex-spout can, plus adapters for can threads 1 3/4 inch, 2 1/8 inch, 2 1/4 inch, and 2 7/8 inch.
Dispenses 100 mL/stoke.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)