Merck
901812
Sigma-Aldrich
FixCat PF6
≥95%
Sinónimos:
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4-[(4-ethyl-4-methylpiperazinium-1-yl)methyl]-2-imidazolidinylidene]dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H67Cl2F6N4OPRu
Número de CAS:
Peso molecular:
996.98
Código UNSPSC:
12352101
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
FixCat PF6 is highly active for heterogeneous olefin metathesis. The catalyst can be used in metathesis of water-insoluble substrates in ′′classical′′ organic solvents and can be used in reactions in ionic liquids. FixCat PF6 is efficient in RCM (ring closing metathesis) macrocyclization in more concentrated reaction mixtures.
Learn more about our metathesis catalysts
Información legal
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com. PCT/EP2013/053967
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)